Learn More
N-Boc-L-fenilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369395 5 g 5 g
11359395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18541.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2900-27-8
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.282
Número MDL MFCD00065588
Clave InChI HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Sinónimo boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-fenilacético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylglycine
Punto de fusión 88°C to 90°C
Beilstein 3592362
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Rotación óptica +141° (c=1 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 99%