Learn More
N-Boc-L-leucina hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463384 5 g 5 g
11473384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10647.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-15-6
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00066067
Clave InChI MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
PubChem CID 83170
ChEBI CHEBI:28702
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino] pentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-leucine hydrate
Punto de fusión 84°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1711814
Rotación óptica −25° (c=2 in acetic acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%