Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-histidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15499058 1 g 1 g
15419068 250 mg 250 miligramos
15409068 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15499058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62545.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2488-14-4 | C12H19N3O4 | 269.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2488-14-4
Fórmula molecular C12H19N3O4
Peso molecular (g/mol) 269.301
Número MDL MFCD00167635
Clave InChI RWEVEEORUORBAX-VIFPVBQESA-N
Sinónimo boc-his-ome, nalpha-boc-l-histidine methyl ester, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate, n-boc-l-histidine methyl ester, na-boc-l-histidine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine methyl ester, l-histidine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoate
PubChem CID 7017200
Nombre IUPAC metil (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-histidine methyl ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido