Learn More
N-Boc-D-valina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045035
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11347276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09193.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22838-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22838-58-0
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00038282
Clave InChI SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo boc-d-valine, boc-d-val-oh, n-boc-d-valine, n-tert-butoxycarbonyl-d-valine, tert-butoxycarbonyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-valin, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-valine
PubChem CID 637605
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-valine
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2050408
Rotación óptica +6.3° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza ≥98%