Learn More
N-Boc-D-tert-leucina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15468988 250 mg 250 miligramos
15448988 1 g 1 g
15458988 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15468988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62473.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124655-17-0
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00065575
Clave InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo boc-d-tert-leucine, n-boc-d-tert-leucine, boc-d-tle-oh, r-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-d-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-d-gly-oh, boc-d-t-leu, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-tert-leucine
PubChem CID 7005057
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-tert-leucine
Nombre IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido