Learn More
N-Boc-D-serina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-serine |
| Punto de fusión | 88°C to 91°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1874714 |
| Rotación óptica | +3.5° (c=2 in Acetic Acid) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.21 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |