Learn More
Hidrato de N-Boc-D-leucina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11377236 1 g 1 g
11387236 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11377236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09124.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16937-99-8 | C11H23NO5 | 249.307 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16937-99-8
Fórmula molecular C11H23NO5
Peso molecular (g/mol) 249.307
Número MDL MFCD00065583
Clave InChI URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Sinónimo boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate
PubChem CID 2724763
Nombre IUPAC ácido (2R)-4-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico;hidrato
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-leucine hydrate
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2331060
Rotación óptica +25° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%