Learn More
Éster N-Boc-D-beta-prolina de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473868 250 mg 250 miligramos
15463868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57390.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314419-65-2
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD19442798
Clave InChI PKDQVUYUWUHNMG-SECBINFHSA-N
Sinónimo ethyl r-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, r-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-d-beta-proline ethyl ester, ethyl r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 1515160
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 3-o-etil (3R)-pirrolidina-1,3-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-beta-proline ethyl ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 97%