Learn More
Éster 4-ciclohexil de ácido N-Boc-D-aspártico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15429238 1 g 1 g
15439238 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15429238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62758.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster 4-ciclohexil de ácido N-Boc-D-aspártico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112898-18-7
Fórmula molecular C15H25NO6
Peso molecular (g/mol) 315.37
Número MDL MFCD00060741
Clave InChI NLPQIWFEEKQBBN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-asp ochex-oh, boc-d-aspartic acid 4-cyslohexyl ester, boc-d-asp ochx-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoic acid, boc-d-asp ochx-oh tlc, n-alpha-t-boc-d-aspartic beta-cyclohexyl ester, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 4-cyslohexyl ester
PubChem CID 7016592
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-4-(ciclohexiloxi)-4-oxobutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.36
Porcentaje de pureza 95%