Learn More
N-Boc-4-metoxi-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15478607 250 mg 250 miligramos
15458607 1 g 1 g
15468607 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15478607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52082.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68856-96-2
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.335
Clave InChI SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
PubChem CID 7017908
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(4-metoxifenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 95%