missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-4-cloro-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7034495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15488737 250 mg 250 miligramos
15468737 1 g 1 g
15478737 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15488737

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52181.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 57292-44-1 | C14H18ClNO4 | 299.75 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 57292-44-1
Fórmula molecular C14H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 299.75
Número MDL MFCD00076978
Clave InChI BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(4-clorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine
Punto de fusión 110°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5381988
Rotación óptica −26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.75
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.