Learn More
N-BOC-3-piperidona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777577 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10153344
Marca: Thermo Scientific Acros 397000050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98977-36-7
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD01631193
Clave InChI RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 2756825
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-3-piperidone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 39°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-3-piperidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.