Learn More
N-Boc-3-hidroxi-L-valina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034731
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15439167 250 mg 250 miligramos
15429167 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15439167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52429.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102507-13-1 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102507-13-1
Fórmula molecular C10H19NO5
Peso molecular (g/mol) 233.26
Número MDL MFCD03094792
Clave InChI SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-n-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy-l-valine, 2s-2-n-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-hydroxy
PubChem CID 11075314
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-hidroxi-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3-hydroxy-L-valine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 97%