Learn More
N-Boc-3,4-dicloro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15458547 250 mg 250 miligramos
15438547 1 g 1 g
15448547 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15458547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52053.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80741-39-5
Fórmula molecular C14H16Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 333.19
Número MDL MFCD00273436
Clave InChI UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Sinónimo boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3,4-diclorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 6426101
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2
Porcentaje de pureza 95%