Learn More
N-Boc-3,4-dicloro-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15498587 250 mg 250 miligramos
15478587 1 g 1 g
15488587 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15498587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52070.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114873-13-1
Fórmula molecular C14H16Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 333.19
Número MDL MFCD00151887
Clave InChI UGZIQCCPEDCGGN-LLVKDONJSA-M
Sinónimo boc-3,4-dichloro-d-phenylalanine, boc-d-phe 3,4-cl2-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-d-3,4-dichlorophe, boc-d-3,4-dichlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-d-phe 3,4-dicl-oh, boc-3,4-dichloro-d-phe-oh, n-boc-d-3,4-dichlorophenylalanine, d-phenylalanine, 3,4-dichloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7015811
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 8428163
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(3,4-diclorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2
Porcentaje de pureza 95%