Learn More
N-Boc-1-benciloximetil-L-histidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7054451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15499158 250 mg 250 miligramos
15479158 1 g 1 g
15489158 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15499158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62663.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83468-83-1
Fórmula molecular C19H25N3O5
Peso molecular (g/mol) 375.43
Número MDL MFCD00038627
Clave InChI IEAOAWZLUGOPJX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-l-his bom-oh, n-boc-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, s-3-1-benzyloxy methyl-1h-imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, bochis bom oh, pubchem18939, n alpha-tert-butyloxycarbonyl-n pi-benzyloxyhistidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-1-phenylmethoxy methyl, 2s-3-1-benzyloxymethyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-1-benzyloxy methyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 11245813
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-[1-(fenilmeximetil)imidazol-4-il]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(COCC2=CC=CC=C2)C=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1-benzyloxymethyl-L-histidine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.42
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo