Learn More
N-Benciloxicarbonilglicinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15488668 5 g 5 g
15498668 25 g 25 g
15408678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15488668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62085.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 949-90-6
Fórmula molecular C10H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.22
Número MDL MFCD00042825
Clave InChI HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-gly-nh2, z-glycineamide, z-glycine amide, benzyl n-carbamoylmethyl carbamate, benzyl n-2-amino-2-oxoethyl carbamate, benzyl carbamoylmethylcarbamate, n-carbamoylmethyl phenylmethoxy carboxamide, n-benzyloxycarbonylglycinamide, z-glycinamide, cbz-glyamide
PubChem CID 70366
Nombre IUPAC N-(2-amino-2-oxoetil)carbamato de bencilo
SMILES NC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonylglycinamide
Punto de fusión 136°C to 139°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCONHCH2CONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 2054564
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.