missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-benciloxicarbonil-O-bencil-L-serina, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15449228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15449228 5 g 5 g
15459228 250 mg 250 miligramos
15439228 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15449228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62748.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
La N-benciloxicarbonil-O-bencil-L-serina se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 20806-43-3
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.35
Número MDL MFCD00022029,MFCD03939889
Clave InChI CYYRLHUAMWRBHC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cbz-ser bzl-oh, z-ser bzl-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, carbobenzyloxy-o-benzyl-l-serine, 2s-3-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, z-l-ser-obzl, ambotzzaa1185, pubchem19040, n-cbz-o-benzyl-l-ser-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzylserine
PubChem CID 6993425
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-fenilmetoxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)C(COCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.35
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.