Learn More
N-benciloxicarbonil-L-valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11470104 5 g 5 g
11480104 25 g 25 g
11490104 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11470104
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13583.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1149-26-4
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00008922
Clave InChI CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-valine
Punto de fusión 60°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2056617
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 99%