Learn More
N-Benciloxicarbonil-D-valina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11332756 1 g 1 g
11342756 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11332756
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08856.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1685-33-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1685-33-2
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00065703
Clave InChI CANZBRDGRHNSGZ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo z-d-val-oh, cbz-d-valine, n-benzyloxycarbonyl-d-valine, cbz-d-val-oh, n-cbz-d-valine, z-d-valine, n-carbobenzoxy-d-valine, benzyloxycarbonyl-d-valine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 712434
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-valine
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2056616
Rotación óptica +3.8° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.