missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido N-benciloxicarbonil-D-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7041229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15407938 25 g 25 g
15417938 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15407938

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61401.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 63648-73-7 | C13H15NO6 | 281.264 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 63648-73-7
Fórmula molecular C13H15NO6
Peso molecular (g/mol) 281.264
Número MDL MFCD00063193
Clave InChI PVFCXMDXBIEMQG-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo z-d-glu-oh, z-d-glutamic acid, n-carbobenzoxy-d-glutamic acid, z-d-glu, n-cbz-d-glutamic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, cbz-glu-oh, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, cbz-d-glu
PubChem CID 1607568
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.26
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.