missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-benciloxicarbonil-D-alaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11460467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11460467 5 g 5 g
11450467 1 g 1 g
11470467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11460467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22372.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 61425-27-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 61425-27-2
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD00672531
Clave InChI AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide
PubChem CID 6951254
Nombre IUPAC Bencil N-[(2R)-1-hidroxipropan-2-il]carbamato
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.