missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-benciloxicarbonil-beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7039828
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15425568

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59293.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2304-94-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2304-94-1
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00037292
Clave InChI GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine
PubChem CID 75313
Nombre IUPAC Ácido 3-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-beta-alanine
Punto de fusión 105°C to 107°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCONHCH2CH2CO2H
Beilstein 1882542
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado