Learn More
Ácido N-bencilmaleámico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11425387 25 g 25 g
11415387 5 g 5 g
11435387 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11425387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22726.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15329-69-8
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.213
Número MDL MFCD00020482
Clave InChI BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Sinónimo n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(bencilamino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylmaleamic acid
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1212733
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza ≥98%