Learn More
Sal interna de [(N-bencil-N-metilamonio)metil]trifluoroborato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458445 250 mg 250 miligramos
15448445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33397.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1268341-00-9
Fórmula molecular C9H13BF3N
Peso molecular (g/mol) 203.015
Número MDL MFCD20134169
Clave InChI JRTRNQRZOUGDCI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-benzyl-n-methylammonium methyl trifluoroborate internal salt, benzyl methyl ammonio methyl trifluoroboranuide
PubChem CID 53243645
Nombre IUPAC [bencil(metil)azaniumil]metil-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 95%