Learn More
N-Bencil-N-isopropil-4-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15465668 250 mg 250 miligramos
15455668 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15465668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59374.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349091-96-9
Fórmula molecular C18H21NO2
Peso molecular (g/mol) 283.371
Número MDL MFCD00541072
Clave InChI MIAUCQRMTJWYDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-n-isopropyl-4-methoxybenzamide
PubChem CID 3284182
Nombre IUPAC N-bencil-4-metoxi-N-propan-2-ilbenzamida
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-isopropyl-4-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.37
Porcentaje de pureza 97%