Learn More
N-Bencil-N-etil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447478 250 mg 250 miligramos
15437478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60983.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349396-05-0
Fórmula molecular C16H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 284.32
Número MDL MFCD01212056
Clave InChI MWXUHJACDKHYRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cbmicro_009552, n-ethyl 4-nitrophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 779809
Nombre IUPAC N-bencil-N-etil-4-nitrobenzamida
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-ethyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 97%