Learn More
N-Bencil-N-etil-4-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15425418 250 mg 250 miligramos
15415418 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15425418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59177.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349396-12-9
Fórmula molecular C17H19NO2
Peso molecular (g/mol) 269.344
Número MDL MFCD01212123
Clave InChI ZEYBOROCVUQVSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl 4-methoxyphenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 668828
Nombre IUPAC N-bencil-N-etil-4-metoxibenzamida
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-ethyl-4-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 97%