Learn More
N-Bencil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409400 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10723831 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
2 options
Código de producto. 10409400
Marca: Thermo Scientific Acros 106132500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3612-20-2
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.26
Número MDL MFCD00006192
Clave InChI SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-ona
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-piperidone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 135.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410
Cantidad 250 mL
Beilstein 21,IV,3189
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyl-4-piperidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.