missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Bencil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-66377 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723831 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10409400 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10723831

Marca: Thermo Scientific Acros 106131000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.26 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3612-20-2
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.26
Número MDL MFCD00006192
Clave InChI SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-ona
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-piperidone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 135.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410
Cantidad 100 mL
Beilstein 21,IV,3189
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyl-4-piperidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.