Learn More
N-Bencil-4-cloro-N-isopropilbutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15435648 250 mg 250 miligramos
15425648 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15435648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59360.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1016748-73-4
Fórmula molecular C14H20ClNO
Peso molecular (g/mol) 253.77
Número MDL MFCD09807999
Clave InChI BEGDLNHPGOYQHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-4-chloro-n-isopropylbutanamide, n-benzyl-4-chloro-n-isopropylbutyramide, n-benzyl-4-chloro-n-propan-2-yl butanamide
PubChem CID 20119644
Nombre IUPAC N-bencil-4-cloro-N-propan-2-ilbutanamida
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-chloro-N-isopropylbutyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.77
Porcentaje de pureza 97%