Learn More
N-Benzoíl-DL-alanina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11337886 10 g 10 g
11347886 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11337886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13100.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1205-02-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
N-Benzoyl-DL-alanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Benzoíl-DL-alanina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205-02-3
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00020393
Clave InChI UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine
PubChem CID 71002
ChEBI CHEBI:71167
Nombre IUPAC Ácido 2-benzamidopropanoico
SMILES CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-DL-alanine
Punto de fusión 163°C to 167°C
Beilstein 3201778
Información de solubilidad Very slightly soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza ≥97%