Learn More
N-Benzoil-2'-deoxiadenosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428937
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15428937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52303.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2?-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 2′-dideoxicitidinas, 5′-dideoxicitidinas y otros derivados de la 2′-deoxicitidina. Reactivo en la síntesis de análogos monoaminos y diaminos de 2′-deoxiadenosina, cordicepina, 9-(3-deoxi-α-D-treo-pentofuranosil)-adenina y 9-(2-deoxi-α-D-treo-pentofuranosil)adenina.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente) y metanol (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4546-72-9
Fórmula molecular C17H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 355.35
Número MDL MFCD00009628
Clave InChI PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Cantidad 1 g
Sinónimo n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Información de solubilidad Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.35
Porcentaje de pureza ≥98%