missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-L-asparagina, +98 %

Código de producto. p-7023001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11428646 5 g 5 g
11438646 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11428646

Marca: Thermo Scientific Chemicals A16019.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7536-55-2
Fórmula molecular C9H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 232.236
Número MDL MFCD00038152
Clave InChI FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
PubChem CID 82035
ChEBI CHEBI:3146
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-asparagine
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Beilstein 1977963
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Rotación óptica −7.3° (c=2 in DMF)
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.