Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de N-alfa-benzoyl-L-arginina p-nitroanilida
Código de producto. p-7042999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
15420407 100 mg 100 miligramos
15430407 250 mg 250 miligramos
15440407 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 15420407
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64915.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21653-40-7 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de N-alfa-Benzoil-L-arginina p-nitroanilida se utiliza como sustrato cromogénico para la tripsina y otras enzimas proteolíticas.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 50 mg/ml.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21653-40-7
Fórmula molecular C19H23ClN6O4
Peso molecular (g/mol) 434.881
Número MDL MFCD00063682
Clave InChI DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Sinónimo bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
PubChem CID 16219022
Nombre IUPAC N-[(2S)-5-(diaminometilideneamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-il]benzamida; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Punto de fusión 223°C
Color Blanco a amarillo
Beilstein 4081878
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 50mg/ml
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.9
Forma física Polvo