Learn More
Clorhidrato de éster etílico de N-alfa-benzoil-L-arginina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11403707 5 g 5 g
11493697 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11403707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18181.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2645-08-1
Número MDL MFCD00012579
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 127°C to 131°C
Fórmula molecular C15H23ClN4O3
Beilstein 3781694
Sinónimo bz-arg-oet.hcl, n-alpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzoyl-l-argininate hydrochloride, baee, nalpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, l-baee, l-arginine, n2-benzoyl-, ethyl ester, monohydrochloride, n-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n2-benzoyl-l-argininate monohydrochloride, ethyl 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoate hydrochloride
Clave InChI HIXDELXKSSLIKB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C1=CC=CC=C1.Cl
Nombre IUPAC Etilo (2S)-2-benzamido-5-(diaminometilidenamino)pentanoato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 342.82
Cantidad 5 g
PubChem CID 2723604
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.84
Rotación óptica −17° (c=2, Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%