Learn More
N-Alilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-52538 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
10541564 5 g 5 GR
10306120 25 g 25 GR
10448050 100 g 100 GR
3 options
Código de producto. 10541564
Marca: Thermo Scientific Acros 102870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-09-3
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00008638
Clave InChI LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
PubChem CID 68525
Nombre IUPAC N-prop-2-enilanilina
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allylaniline
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9820g/mL
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.5620 to 1.564
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 170
Gravedad específica 0.982
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Allylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.