Learn More
N-Acetylmannosamine Kinase/GNE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | N-Acetylmannosamine Kinase/GNE |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18668262
|
Novus Biologicals
NBP2-94770-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18643102
|
Novus Biologicals
NBP2-94770-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
N-Acetylmannosamine Kinase/GNE Polyclonal antibody specifically detects N-Acetylmannosamine Kinase/GNE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| N-Acetylmannosamine Kinase/GNE | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cardiovascular Biology, Cell Biology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 10020 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| bifunctional UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase, DMRV, GLCNENM, glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase, IBM2, N-acylmannosamine kinase, Uae1, UDP-GlcNAc-2-epimerase/ManAc kinase, UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase, UDP-N-acetylglucosamine-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human GNE (NP_001121699.1). METYGYLQRESCFQGPHELYFKNLSKRNKQIMEKNGNNRKLRVCVATCNRADYSKLAPIMFGIKTEPEFFELDVVVLGSHLIDDYGNTYRMIEQDDFDINTRLHTIVRGEDEAAMVESVGLALVKLPDVLNRLKPDIMIVHGDRFDALAL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |