Learn More
N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanilide, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | Caspase-1 Substrate I (ICE), chromogenic |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Lyophilized Powder |
| Peso molecular | 686.66 |
| Tipo de producto | N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanilide |
| Cantidad | 10 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Ac-YEVD-pNA |
For Research Use Only