Learn More
N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanilide, Thermo Scientific™
Código de producto. p-5384878
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
Código de producto. 15497969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66566.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común Caspase-1 Substrate I (ICE), chromogenic
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 686.66
Tipo de producto N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanilide
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Ac-YEVD-pNA
For Research Use Only