missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-acetil-trans-4-hidroxi-L-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11430218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11430218 50 g 50 g
11420218 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11430218

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23767.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 33996-33-7
Fórmula molecular C7H11NO4
Peso molecular (g/mol) 173.168
Número MDL MFCD00037339
Clave InChI BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Sinónimo oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
Nombre IUPAC Ácido (2S,4R)-1-acetil-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Punto de fusión 131°C to 133°C
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 84043
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.