Learn More
Monohidrato de éster etílico de N-acetil-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454643 5 g 5 g
11464643 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36546-50-6
Fórmula molecular C13H19NO5
Peso molecular (g/mol) 269.30
Número MDL MFCD00149093
Clave InChI YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
Nombre IUPAC Etilo (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato; hidrato
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Punto de fusión 80°C to 81°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.30 (251.28 Anhydrous)
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%