Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-tirosina, 99 %
Beschreibung
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-acetil-L-tirosina participa en la producción de catecolaminas. Se puede utilizar como componente de medios de cultivo celular en la biomanufactura comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Solubilidad
Soluble en agua (25 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-tyrosine |
| Punto de fusión | 150°C to 151°C |
| Beilstein | 2697172 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (25mg/ml),and ethanol. |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.23 |
| Rotación óptica | +58° (c=5 in Ethanol) |
| Porcentaje de pureza | 99% |