Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-prolina, 99 %
Código de producto. p-7046431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11393446 1 g 1 g
11303456 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11393446
Marca: Thermo Scientific Chemicals L14300.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-95-1
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00020837
Clave InChI GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-proline
Punto de fusión 117°C to 118°C
Beilstein 83200
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.18
Rotación óptica −116° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 99%