Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nα-Acetil-L-lisina, + 99 %
Código de producto. p-49911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348080 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10165000 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10348080
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227632500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1946-82-3
Fórmula molecular C8H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00008233
Clave InChI VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-6-aminohexanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-Acetyl-L-lysine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 256°C to 258°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Cantidad 250 mg
Rotación específica + 5.6
Sinónimo ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino