Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-L-leucina, 99 %
Código de producto. p-7046314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11378825 5 g 5 g
11388825 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11378825
Marca: Thermo Scientific Chemicals L13926.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-21-2
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00065131
Clave InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-leucine
Punto de fusión 177°C to 179°C
Beilstein 1724849
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Rotación óptica −23° (c=5 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 99%