Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-L-cisteína, 98 %
Código de producto. p-3737921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10521221 50 g Frasco de vidrio 50 g
10521974 250 g Frasco de vidrio 250 g
10475365 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10162970
Marca: Thermo Scientific Chemicals 160280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-91-1
Fórmula molecular C5H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 163.19
Número MDL MFCD00004880
Clave InChI PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.5% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 83
Rotación específica + 5.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina