Learn More
Melford n-Acetyl-L-cysteine
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
Descripción
Increases cellular pools of free radical scavenger.
Increases cellular pools of free radical scavenger. Prevents apoptotic death of neuronal cells. Induces apoptosis in human and rat smooth muscle cells. Pyrogen free.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Acetyl-L-cysteine |
| CAS | 616-91-1 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3S |
| Peso molecular (g/mol) | 163.2 |
| Cantidad | 100 g |