Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-alanina, 96 %
Código de producto. p-7045738
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11332637
Marca: Thermo Scientific Chemicals L11811.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-69-8 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-69-8
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.131
Número MDL MFCD00063132
Clave InChI KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Sinónimo n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
PubChem CID 88064
ChEBI CHEBI:40992
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamidopropanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-alanine
Punto de fusión 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Rotación óptica −64° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 96%