Learn More
N-acetil-DL-leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317289 5 g 5 g
11327289 25 g 25 g
11337289 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27441.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-15-0 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-15-0
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00026498
Clave InChI WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1995
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-leucine
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 99%